Läs mer
n-pentan-d{12}, 98 %(isotop), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384428
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384428 1 g 1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11384428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042340.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2031-90-5 | C5H12 | 84.224 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Pentane-d{12}
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotopic
Densitet 0.731 g/mL
Flampunkt −49°C (−56°F)
Brytningsindex 1.358
Känslighet Light
Kvantitet 1 g
CAS 2031-90-5
Smältpunkt -130°C
Kokpunkt 36°C
Molekylformel C5H12
Linjär formel CD3(CD2)3CD3
MDL-nummer MFCD00190495
UN-nummer UN1265
Synonym pentane-d12, n-pentane-d12, 2 h?? pentane, pentane-d12, 98 atom % d
InChI-nyckel OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
LEDER CCCCC
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodekadeuteriopentan
Molekylvikt (g/mol) 84.224
PubChem CID 137286
Formel vikt 84.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.