Läs mer
n-Pentane-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Pentane-d12 |
| CAS | 2031-90-5 |
| Molekylformel | C5 D12 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-dodecadeuteriopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.22 |
| Formel vikt | 84.1692 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |