Beskrivning
N-pentan, extra ren, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Metallburk |
| Ångtryck | 573 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 0,25 mPaS vid 20 °C |
| Ångdensitet | 2.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Smältpunkt | -130 °C |
| Kokpunkt | 36 °C |
| Kvantitet | 5 L |
| Formel vikt | 72,15 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- n-Pentane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.