Läs mer
n-Pentyl-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pentanol-2,2,3,3,4,4,5,5,5-D9 |
| CAS | 148587-12-6 |
| Molekylformel | C5 D9 H3 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Pentan-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9-ol (9 CI), 1-Pentanol-2,2,3,3,4,4,5,5,5-D9, 1-Pentanol-d9, n-Pentyl-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CO |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.204 |
| Formel vikt | 97.145 g/mol |
| Visa mer |