missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Pentyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, CDN

Produktkod. 30314267
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30314267 0.05 g -
30320162 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314267 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND72380.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pentyl 4-Hydroxybenzoate D4 (phenyl-2,3,5,6-D4)
CAS 1219798-66-9
Molekylformel C12 D4 H12 O3
Kvantitet 0.05 g
Synonym Pentyl 4-hydroxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoate, Pentyl 4-hydroxybenzoate D4 (phenyl-2,3,5,6-D4), Pentyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Pentyl p-hydroxybenzoate-d4, Pentyl paraben-d4, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid pentyl ester
InChI formel InChI=1 S/C12H16O3/c1-2-3-4-9-15-12(14)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13 H,2-4,9H2,1H3/i5D,6 D,7 D,8 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCCCCC)c([2 H])c([2 H])c1O
IUPAC-namn pentyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 212.278
Formel vikt 212.135 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.