Läs mer
n-Pentyl 4-hydroxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11367495
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367495 25 g 25g
11357495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05563.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 6521-29-5 | C12H16O3 | 208,26 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
n-Pentyl 4-hydroxybenzoate, används som ett antimikrobiellt medel i kosmetiska produkter.
Löslighet
Olösligt i vatten. Något löslig i kloroform, metanol.
Noter
Stabil vid normala temperaturer och tryck. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6521-29-5
Molekylformel C12H16O3
Molekylvikt (g/mol) 208.26
MDL-nummer MFCD00016479
InChI-nyckel ZNSSPLQZSUWFJT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23019
IUPAC-namn pentyl-4-hydroxibensoat
LEDER CCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material n-Pentyl 4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 36 °C till 40 °C
Kokpunkt 197 °C till 200 °C (10 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2722438
Synonym amyl 4-hydroxybenzoate, pentyl p-hydroxybenzoate, pentylparaben, n-pentyl 4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, p-hydroxybenzoic acid pentyl ester, pentyl paraben, unii-sjv2e4c7dm, p-oxybenzoesaurepentylester, amyl4-hydroxybenzoate
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Lätt löslig i kloroform, metanol.
Formel vikt 208.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.