Läs mer
n-Pentyl-5,5,5-d3 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pentanol-5,5,5-D3 |
| CAS | 64118-19-0 |
| Molekylformel | C5 D3 H9 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-Pentan-5,5,5-d3-ol (9 CI), 1-Pentanol-5,5,5-D3, 1-Pentanol-d3, n-Pentyl-5,5,5-d3 alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCO |
| IUPAC-namn | 5,5,5-trideuteriopentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.167 |
| Formel vikt | 91.108 g/mol |
| Visa mer |