Läs mer
n-Pentylacetat, 99 %
Produktkod. 11333036
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333036 500 g 500g
11323036 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10852.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 628-63-7 | C7H14O2 | 130,187 g/mol
n-Pentylacetat används som i studier av luktfunktion och i studier av psykosociala effekter av lukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar n-Pentylacetat används som i studier av luktfunktion och i studier
av psykosociala effekter av lukt.
Löslighet Något löslig i
vatten (2g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-63-7
Molekylformel C7H14O2
Molekylvikt (g/mol) 130.187
MDL-nummer MFCD00009500
InChI-nyckel PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym amyl acetate, n-amyl acetate, acetic acid, pentyl ester, n-pentyl acetate, amyl acetic ester, 1-pentyl acetate, n-pentyl ethanoate, birnenoel, pent-acetate, amyl acetic ether
PubChem CID 12348
ChEBI CHEBI:87362
IUPAC-namn pentylacetat
LEDER CCCCCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Pentyl acetate
Smältpunkt -100 °C
Densitet 0.876
Kokpunkt 142 °C
Flampunkt 24 °C (75 °F)
Odör Fruktliknande
Brytningsindex 1.403
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1104
Beilstein 1744753
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (2g/L).
Formel vikt 130.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.