Läs mer
n-Pentyl Alcohol-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pentanol-D12 |
| CAS | 158778-85-9 |
| Molekylformel | C5 D12 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Pentan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11-ol-d (9 CI), 1-Pentanol-d12, 1-Pentan-d11-ol-d, n-Pentyl-d11 alcohol-OD, n-Pentyl alcohol-d12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D |
| LEDER | [2 H]OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-undecadeuterio-5-deuteriooxypentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.2221 |
| Formel vikt | 100.1641 g/mol |
| Visa mer |