missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
n-Pentyl Alcohol-OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pentanol-OD |
| CAS | 14848-79-4 |
| Molekylformel | C5 D H11 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Pentanol-d (9 CI, ACI), Pentyl alcohol-d (8 CI), n-Pentyl alcohol-OD, 1-Pentanol-OD |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i6D |
| LEDER | [2 H]OCCCCC |
| IUPAC-namn | 1-deuteriooxypentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.154 |
| Formel vikt | 89.095 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?