Läs mer
n-Pentylbenzoat, 98+%
Produktkod. 11459472
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459472 500 g 500g
11449472 100 g 100g
11469472 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459472 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10177.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2049-96-9 | C12H16O2 | 192,258 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2049-96-9
Molekylformel C12H16O2
Molekylvikt (g/mol) 192.258
MDL-nummer MFCD00048843
InChI-nyckel QKNZNUNCDJZTCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amyl benzoate, n-pentyl benzoate, benzoic acid, pentyl ester, n-amyl benzoate, unii-cle7k4b29s, cle7k4b29s, amylbenzoat, amylbenzoate, n amyl benxoate, benzoic acid pentyl
PubChem CID 16296
IUPAC-namn pentylbensoat
LEDER CCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Pentyl benzoate
Densitet 0.99
Kokpunkt 260 °C
Flampunkt 130 °C (266 °F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 500 g
Formel vikt 192.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.