missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Pentyl-Beta-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Pentyl-beta-alanine |
| CAS | 205237-07-6 |
| Molekylformel | C8H17NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-(Pentylamino)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8(10)11/h9H,2-7H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCCCCNCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(pentylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vikt | 159.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?