missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-Pentyl Chloroformate, TRC

Produktkod. 30413078
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413078 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30413078 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2798305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 638-41-5
Molekylformel C6H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 150.6
Synonym Carbonochloridic Acid Pentyl Ester, Chloro-formic Acid Pentyl Ester, Amyl Chloroformate, Chloroformic Acid Amyl Ester, Chloroformic Acid Pentyl Ester, NSC 7913, Pentyl Chloroformate, Pentyloxycarbonyl Chloride
IUPAC-namn pentyl carbonochloridate
LEDER CCCCCOC(=O)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material n-Pentyl Chloroformate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-3-4-5-9-6(7)8/h2-5H2,1H3
Formel vikt 150.0448
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.