Läs mer
n-Pentyl-d11 Chloroformate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentyl Chloroformate D11 |
| CAS | 1398065-67-2 |
| Molekylformel | C6 D11 Cl O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Amyl-d11 chloroformate, Chloroformic acid amyl ester-d11, Chloroformic acid pentyl-d11 ester, n-Pentyl-d11 chloroformate, Pentyl chloroformate D11, Undecadeuteriopentyloxycarbonyl chloride, Carbonochloridic acid pentyl-d11 ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11ClO2/c1-2-3-4-5-9-6(7)8/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentyl carbonochloridate |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.671 |
| Formel vikt | 161.114 g/mol |
| Visa mer |