Läs mer
n-Pentyl Nitrite, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15884581
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15884581 250 mL 250ml
15874581 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15884581 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8209660250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 463-04-7
Specifikationer
Densitet 0.88 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 104°C/1013 hPa
Molekylformel CH3(CH2)4ONO
MDL-nummer MFCD00036132
Kvantitet 250 mL
Synonym n-Pentyl nitrite, n-Amyl nitrite, Nitrous acid n-pentyl ester, n-Pentyl nitrite
Molekylvikt (g/mol) 117.15