Läs mer
n-Pentylbenzene-2,3,4,5,6-d5, TRC
Produktkod. 30426763
Change view
Kvantitet:
10 mg
Artikelnummer. Kvantitet
30426763 10 mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30426763 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP27980110MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material n-Pentylbenzene-2,3,4,5,6-d5
CAS 68639-73-6
Molekylformel C11 D5 H11
Kvantitet 10 mg
Synonym Benzene-d5','pentyl- (9CI), Pentylbenzene-d5, Pentylbenzene-2,3,4,5,6-D5, 1-(Phenyl-d5)pentane, Amylbenzene-d5, n-Pentylbenzene-2,3,4,5,6-d5
InChI formel InChI=1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3/i4D,6D,7D,9D,10D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(CCCCC)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-pentylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 153.2756
Formel vikt 153.1566
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.