Läs mer
n-Pentylbenzene-2,3,4,5,6-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Pentylbenzene-2,3,4,5,6-d5 |
| CAS | 68639-73-6 |
| Molekylformel | C11 D5 H11 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzene-d5','pentyl- (9CI), Pentylbenzene-d5, Pentylbenzene-2,3,4,5,6-D5, 1-(Phenyl-d5)pentane, Amylbenzene-d5, n-Pentylbenzene-2,3,4,5,6-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3/i4D,6D,7D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CCCCC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-pentylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.2756 |
| Formel vikt | 153.1566 |