Läs mer
n-pentylbensen, 96 %
Produktkod. 11492368
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492368 25 g 25g
11408770 5 g 5g
11402378 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15734.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 538-68-1 | C11H16 | 148,249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-68-1
Molekylformel C11H16
Molekylvikt (g/mol) 148.249
MDL-nummer MFCD00009502
InChI-nyckel PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylpentane, n-pentylbenzene, amylbenzene, n-amylbenzene, benzene, pentyl, 1-pentylbenzene, 1-phenyl-n-pentane, pentane, 1-phenyl, pentyl-benzene, pentane, phenyl
PubChem CID 10864
IUPAC-namn pentylbensen
LEDER CCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Pentylbenzene
Smältpunkt -75 °C
Densitet 0.863
Kokpunkt 204 °C till 205 °C
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1904359
Merck Index 14,600
Formel vikt 148.25
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.