Läs mer
n-Pentylcyclohexane, 98%
Produktkod. 11409247
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409247 2 g 2g
11419247 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21326.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4292-92-6 | C11H22 | 154.297 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4292-92-6
Molekylformel C11H22
Molekylvikt (g/mol) 154.297
MDL-nummer MFCD00019402
InChI-nyckel HLTMUYBTNSVOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-amylcyclohexane, cyclohexane, pentyl, 1-cyclohexylpentane, n-pentylcyclohexane, amylcyclohexane, cyclohexane, n-pentyl, pentyl-cyclohexane, n-amyl cyclohexane, acmc-209jru, pentane, 1-cyclohexyl
PubChem CID 20284
IUPAC-namn pentylcyklohexan
LEDER CCCCCC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Pentylcyclohexane
Smältpunkt -58°C
Densitet 0.8
Kokpunkt 202°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.4445
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3082
Formel vikt 154.3
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.