missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Pentylindole-d11, TRC

Produktkod. 30418938
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418938 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30418938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP28020250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Pentylindole-d11
CAS 1346603-11-9
Molekylformel C13H6D11N
Kvantitet 50 mg
Synonym 1-Pentylindole-d11, 1-Pentyl-1H-indole-d11
InChI formel InChI=1S/C13H17N/c1-2-3-6-10-14-11-9-12-7-4-5-8-13(12)14/h4-5,7-9,11H,2-3,6,10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,6D2,10D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])n1ccc2ccccc12
IUPAC-namn 1-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentyl)indole
Molekylvikt (g/mol) 198.35
Formel vikt 198.2051
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.