Läs mer
N-Pentylindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Pentylindole |
| CAS | 59529-21-4 |
| Molekylformel | C13H17N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Pentylindole, 1-Pentyl-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N/c1-2-3-6-10-14-11-9-12-7-4-5-8-13(12)14/h4-5,7-9,11H,2-3,6,10H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCn1ccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-pentylindole |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.28 |
| Formel vikt | 187.1361 |