missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(Perfluoro-1-octanesulfonyl) Glycine (>80%), TRC

Produktkod. 30419339
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419339 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30419339 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2862605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(Perfluoro-1-octanesulfonyl) Glycine
CAS 2806-24-8
Molekylformel C10 H4 F17 N O4 S
Kvantitet 5 mg
Synonym Perfluorooctanesulfonamidoacetic Acid, Glycine','N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (6CI,8CI,9CI), N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine, 2-(Perfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Perfluorooctanesulfonamidoacetic acid, Glycine','N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-, FOSAA, N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-glycine, N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine, FOSAA
InChI formel InChI=1S/C10H4F17NO4S/c11-3(12,5(15,16)7(19,20)9(23,24)25)4(13,14)6(17,18)8(21,22)10(26,27)33(31,32)28-1-2(29)30/h28H,1H2,(H,29,30)
LEDER OC(=O)CNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctylsulfonylamino)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 557.18
Formel vikt 556.959
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.