Läs mer
N-Phenethylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2-Phenylethyl)benzamide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO/c17-15(14-9-5-2-6-10-14)16-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2,(H,16,17) |
| Formel vikt | 225.1154 |