Läs mer
N-Phenoxycarbonylparoxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenoxycarbonylparoxetine |
| CAS | 253768-88-6 |
| Molekylformel | C26 H24 F N O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (-)-trans-4-(4'-Flurophenyl)-3-(3',4'-methylenedioxyphenoxymethyl)-N-phenoxycarbonyl piperidine, 1-Piperidinecarboxylic acid','3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-','phenyl ester','(3S,4R)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)-1-phenoxycarbonylpiperidine, N-Phenoxycarbonylparoxetine, Paroxetine Stage 5 intermediate, BRL-42494 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24FNO5/c27-20-8-6-18(7-9-20)23-12-13-28(26(29)33-21-4-2-1-3-5-21)15-19(23)16-30-22-10-11-24-25(14-22)32-17-31-24/h1-11,14,19,23H,12-13,15-17H2/t19-,23-/m0/s1 |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCN(C[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3)C(=O)Oc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | phenyl (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.47 |
| Formel vikt | 449.1639 |