Läs mer
N-Phenoxyisopropyl-N-benzylaziridinium Perchlorate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenoxyisopropyl-N-benzylaziridinium perchlorate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22NO.ClHO4/c1-16(15-20-18-10-6-3-7-11-18)19(12-13-19)14-17-8-4-2-5-9-17;2-1(3,4)5/h2-11,16H,12-15H2,1H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 367.1186 |