Läs mer
N-fenyl-1-naftylamin, LoGiCal
Produktkod. 30459184
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459184 10 mg
1 options
Produktkod. 30459184 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR2549.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyl-1-naphthylamine
CAS 90-30-2
Analyt- eller komponentnamn N-Phenyl-1-naphthylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H13 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Naphthalenamine, N-phenyl-, 1-Naphthylamine, N-phenyl- (7CI,8CI), 1-(N-Phenylamino)naphthalene, 1-(Phenylamino)naphthalene, 1-Anilinonaphthalene, 1-Naphthylphenylamine, Amoco 32, Antigene PA, Antioxidant A, Antioxidant PAN, C.I. 44050, Irganox L 05, N-(1-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(1-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-1-aminonaphthalene, N-Phenyl-1-naphthalenamine, N-Phenyl-1-naphthylamine, N-Phenyl-N-(1-naphthyl)amine, NSC 2622, Naugard PANA, Neozone A, Nocrac PA, Nonox A, Nonox AN, PANA, Phenyl-1-naphthylamine, T 531, T 531 (antioxidant), Vulkanox PAN, N-Phenyl-alpha-naphthylamine, alpha-Naphthylphenylamine
InChI formel InChI=1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
Lösningstyp Snyggt
LEDER N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
IUPAC-namn N-fenylnafthalen-1-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 219.28
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 219,1048 g/mol