Läs mer
N-Phenyl 2-Bromo-5-Fluorobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenyl 2-Bromo-5-Fluorobenzamide |
| CAS | 949443-48-5 |
| Molekylformel | C13 H9 Br F N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9BrFNO/c14-12-7-6-9(15)8-11(12)13(17)16-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,16,17) |
| LEDER | Fc1ccc(Br)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-fluoro-N-phenylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.119 |
| Formel vikt | 292.985 |