Läs mer
N-Phenyl-2-(di-tert-butylphosphino)indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenyl-2-(di-tert-butylphosphino)indole |
| CAS | 740815-37-6 |
| Molekylformel | C22 H28 N P |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-Phenylindol-2-yl-di-tert-butylphosphine, 2-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-1-phenyl-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28NP/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-17-12-10-11-15-19(17)23(20)18-13-8-7-9-14-18/h7-16H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)P(c1cc2ccccc2n1c3ccccc3)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | ditert-butyl-(1-phenylindol-2-yl)phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.44 |
| Formel vikt | 337.1959 |