Läs mer
N-Phenyl-2-naphthylamine, 97%
Produktkod. 11975231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11975231 25 g Glasflaska 25g
11985231 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11975231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439910250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 135-88-6 | C16H13N | 219.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-88-6
Molekylformel C16H13N
Molekylvikt (g/mol) 219.29
MDL-nummer MFCD00004052
InChI-nyckel KEQFTVQCIQJIQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-2-naphthylamine, n-2-naphthyl aniline, neozone, aceto pbn, stabilizator ar, agerite powder, anilinonaphthalene, antioxidant 116, pbna, 2-naphthylphenylamine
PubChem CID 8679
ChEBI CHEBI:34877
IUPAC-namn N-fenylnaftalen-2-amin
LEDER N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyl-2-naphthylamine
Smältpunkt 105°C to 108°C
Kokpunkt 395°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,acetone,acetic acid
Formel vikt 219.28
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Phenyl-2-naphthylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.