Läs mer
N-Phenyl-2-naphthylamine, LoGiCal
Produktkod. 30460334
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460334 10 mg
1 options
Produktkod. 30460334 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR2550.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyl-2-naphthylamine
CAS 135-88-6
Analyt- eller komponentnamn N-Phenyl-2-naphthylamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H13 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(Phenylamino)naphthalene, 2-Anilinonaphthalene, 2-Naphthylphenylamine, AK 1, AK 1 (stabilizer), Aceto PBN, AgeRite Powder, Antioxidant 116, Antioxidant D, Antioxidant PBN, N-(2-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(2-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-2-naphthalenamine, N-Phenyl-2-naphthylamine, N-Phenyl-N-(2-naphthyl)amine, NSC 37151, Naftam 2, Neosone D, Neozon D, Neozone, Neozone D, Nilox PBNA, Noclizer D, Nocrac D, Nonox D, Nonox DN, PBNA, PNA, Phenyl-2-naphthylamine, Stabilizator AR, Stabilizer AR, Vulkanox PBN, N-Phenyl-beta-naphthylamine, N-beta-Naphthyl-N-phenylamine, Phenyl-beta-naphthylamine, beta-Naphthylphenylamine
InChI formel InChI=1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
Lösningstyp Neat
LEDER N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
IUPAC-namn N-phenylnaphthalen-2-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 219.28
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 219.1048 g/mol