Läs mer
N-Phenyl-2-naphthylamine, Mikromol™
Beskrivning
N-Phenyl-2-naphthylamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenyl-2-naphthylamine |
| CAS | 135-88-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Phenyl-2-naphthylamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H13 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2-(Phenylamino)naphthalene, 2-Anilinonaphthalene, 2-Naphthylphenylamine, AK 1, AK 1 (stabilizer), Aceto PBN, AgeRite Powder, Antioxidant 116, Antioxidant D, Antioxidant PBN, N-(2-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(2-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-2-naphthalenamine, N-Phenyl-2-naphthylamine, N-Phenyl-N-(2-naphthyl)amine, NSC 37151, Naftam 2, Neosone D, Neozon D, Neozone, Neozone D, Nilox PBNA, Noclizer D, Nocrac D, Nonox D, Nonox DN, PBNA, PNA, Phenyl-2-naphthylamine, Stabilizator AR, Stabilizer AR, Vulkanox PBN, N-Phenyl-beta-naphthylamine, N-beta-Naphthyl-N-phenylamine, Phenyl-beta-naphthylamine, beta-Naphthylphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H |
| LEDER | N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2 |
| IUPAC-namn | N-phenylnaphthalen-2-amine |
| Visa mer |