Läs mer
N-Phenyl-2-naphthylamine, TRC
Produktkod. 30424164
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30424164 5 g
1 options
Produktkod. 30424164 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3361455G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-88-6
Molekylformel C16 H13 N
Molekylvikt (g/mol) 219.28
Synonym 2-(Phenylamino)naphthalene, 2-Anilinonaphthalene, 2-Naphthylphenylamine, AK 1, AK 1 (stabilizer), Aceto PBN, AgeRite Powder, Antioxidant 116, Antioxidant D, Antioxidant PBN, N-(2-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(2-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-2-naphthalenamine, N-Phenyl-2-naphthylamine, N-Phenyl-N-(2-naphthyl)amine, N-Phenyl-β-naphthylamine, N-β-Naphthyl-N-phenylamine, NSC 37151, Naftam 2, Neosone D, Neozon D, Neozone, Neozone D, Nilox PBNA, Noclizer D, Nocrac D, Nonox D, Nonox DN, PBNA, PNA, Phenyl-2-naphthylamine, Phenyl-β-naphthylamine, Stabilizator AR, Stabilizer AR, Vulkanox PBN, β-Naphthylphenylamine
IUPAC-namn N-phenylnaphthalen-2-amine
LEDER N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyl-2-naphthylamine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
Formel vikt 219.1048