Läs mer
N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 101-23-5 |
| Molekylformel | C13H10F3N |
| MDL-nummer | MFCD00017998 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | FC(C1=CC(NC2=CC=CC=C2)=CC=C1)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.22 |
| Procent renhet | 95% |