Läs mer
N-fenyl-3-(trifluormetyl)anilin, Mikromol™
Produktkod. 30051343
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051343 100 mg
1 options
Produktkod. 30051343 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0105.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-fenyl-3-(trifluormetyl)anilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 101-23-5
Analyt- eller komponentnamn N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 F3 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Etofenamate Imp. C (EP), Etofenamate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C13H10F3N/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,17H
LEDER FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccccc2)c1
IUPAC-namn N-fenyl-3-(trifluorometyl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 237.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 237,0765 g/mol