Läs mer
N-fenyl-3-(trifluormetyl)anilin, TRC
Produktkod. 30136085
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136085 100 mg
30135210 500 mg
30004210 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP399710100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-23-5
Molekylformel C13 H10 F3 N
Molekylvikt (g/mol) 237.22
Synonym N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Etofenamate Imp. C (EP)
IUPAC-namn N-fenyl-3-(trifluorometyl)anilin
LEDER FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccccc2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10F3N/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,17H
Formel vikt 237.0765