Läs mer
N-Phenyl-4-biphenylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenyl-4-biphenylamine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15N/c1-3-7-15(8-4-1)16-11-13-18(14-12-16)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H |
| Formel vikt | 245.1204 |