missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Phenyl-4-methoxybenzylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenyl-4-methoxybenzylamine |
| CAS | 3526-43-0 |
| Molekylformel | C14 H15 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO/c1-16-14-9-7-12(8-10-14)11-15-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(CNc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[(4-methoxyphenyl)methyl]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.275 |
| Formel vikt | 213.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?