Läs mer
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide, Mikromol
Produktkod. 30463936
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30463936 100 mg
1 options
Produktkod. 30463936 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0528.03
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetyl Fentanyl
CAS 3258-84-2
Analyt- eller komponentnamn Acetyl Fentanyl
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H26 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Fentanyl Imp. C (EP), Fentanyl USP Related Compound G CI, Fentanyl USP RC G CI, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide, N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)acetanilide, 1-Phenethyl-4-(N-phenylacetamido)piperidine, Acetylfentanyl, Fentanyl Related Compound G, Fentanyl Citrate Impurity C, Fentanyl Impurity C, Fentanyl Impurity C
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(=O)N(C1CCN(CCc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
IUPAC-namn N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 322.44
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 322.2045 g/mol