Läs mer
N-fenyl-n'-cyklohexyl-p-fenylendiamin (>90 %), TRC
Produktkod. 30476942
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30476942 1 g
1 options
Produktkod. 30476942 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN2293251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (CPPD)
CAS 101-87-1
Molekylformel C18 H22 N2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,4-Benzenediamine, N-cyclohexyl-N'-phenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N-cyclohexyl-N'-phenyl- (6CI,8CI), N1-Cyclohexyl-N4-phenyl-1,4-benzenediamine, 1-N-Cyclohexyl-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine, 4-(Cyclohexylamino)diphenylamine, 4020NA, ASM 4010, Antioxidant 4010, Antioxidant CPPD, Diafen FTs, Flexzone 6H, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-cyclohexyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-cyclohexylparaphenylenediamine, NA 4020, Nocrac 810, Santoflex CP, Vanax 6H, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (CPPD)
InChI formel InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1,3-4,7-8,11-14,16,19-20H,2,5-6,9-10H2
LEDER C1CCC(CC1)Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2
IUPAC-namn 4-N-cyklohexyl-1-N-fenylbensen-1,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 266.3807
Formel vikt 266.1783