Läs mer
N-Phenyl-o-phenylenediamine, 98%
Produktkod. 11362527
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362527 25 g 25g
11352527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11616.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 534-85-0 | C12H12N2 | 184.24 g/mol
N-fenyl-o-fenylendiamin används också som en mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-fenyl-o-fenylendiamin används också som
mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel.
Löslighet
Löslig i aceton, kloroform och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Den är känslig för ljus. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-85-0
Molekylformel C12H12N2
Molekylvikt (g/mol) 184.24
MDL-nummer MFCD00007685
InChI-nyckel NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminodiphenylamine, n-phenyl-o-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,2-diamine, o-semidine, 1,2-benzenediamine, n-phenyl, o-aminodiphenylamine, n-phenyl-1,2-phenylenediamine, n-phenylbenzene-1,2-diamine, o-phenylenediamine, n-phenyl, unii-g2x60k1y26
PubChem CID 68297
IUPAC-namn 2-N-fenylbensen-1,2-diamin
LEDER NC1=CC=CC=C1NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyl-o-phenylenediamine
Smältpunkt 77°C to 80°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 908984
Löslighetsinformation Soluble in acetone,chloroform and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 184.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.