Läs mer
N-fenyl-p-fenylendiamin, 98 %
Produktkod. 11448720
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448720 100 g 100g
11436716 250 g 250g
11426716 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448720 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23867.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.20 SEK
    527.65 SEK / 100g
    Save 94.55 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 101-54-2 | C12H12N2 | 184,242 g/mol
p-Anilinoanilin är en antioxidant som har visat sig orsaka en minskning av NOx-utsläppen från sojabönbiodieseldrivna DI-dieselmotorer men har ökat CO- och HC-utsläppen. Det används också för att producera färgämnen, läkemedel och fotografiska kemikalier och används främst som hårfärgningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-Anilinoanilin är en antioxidant som har visat sig orsaka en minskning av NOx-utsläppen från sojabönor biodieseldrivna DI-dieselmotorer men har ökat CO- och HC-utsläppen. Det används också för att producera färgämnen, läkemedel och fotografiska kemikalier och används främst som hårfärgningsmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 0,6g/L. Löslig i (10 mg/ml) etanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-54-2
Molekylformel C12H12N2
Molekylvikt (g/mol) 184.242
MDL-nummer MFCD00007850
InChI-nyckel ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminodiphenylamine, n-phenyl-p-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,4-diamine, p-anilinoaniline, azosalt r, p-semidine, p-aminodiphenylamine, luxan black r, semidine, n-phenyl-1,4-phenylenediamine
PubChem CID 7564
ChEBI CHEBI:59038
IUPAC-namn 4-N-fenylbensen-1,4-diamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyl-p-phenylenediamine
Smältpunkt 72 °C till 76 °C
Densitet 1.09
Kokpunkt 354 °C
Flampunkt 193 °C (379 °F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 908935
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 0,6 g/L. Löslig i (10 mg/ml) etanol.
Formel vikt 184.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Phenyl-p-phenylenediamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminodiphenylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.