Läs mer
N-fenyl-p-fenylendiamin (p-anilinoanilin), TRC
Produktkod. 30342177
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30342177 25 g
1 options
Produktkod. 30342177 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA66339025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyl-1,4-phenylenediamine
CAS 101-54-2
Molekylformel C12 H12 N2
Kvantitet 25 g
Synonym 1,4-Benzenediamine, N-phenyl- (9CI), Variamine Blue RT (6CI), p-Phenylenediamine, N-phenyl- (8CI), N1-Phenyl-1,4-benzenediamine, (4-(Phenylamino)phenyl)amine, 4-(N-Phenylamino)aniline, 4-(Phenylamino)aniline, 4-Amino-N-phenylaniline, 4-Aminodiphenylamine, 4-Anilinoaniline, 4-Anilinophenylamine, 4ADPA, Azoic Diazo Component 22, C.I. 76085, C.I. Developer 15, C.I. Oxidation Base 2, Diphenyl Black, Luxan Black R, N,4'-Bianiline, N-(4-Aminophenyl)aniline, N-Phenyl-1,4-benzenediamine, N-Phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-p-aminoaniline, N-Phenyl-p-phenylenediamine, NSC 3401, NSC 37074, Peltol BR, Peltol BR II, S 789, Semidin, Semidine, p-(Phenylamino)aniline, p-Aminodiphenylamine, p-Anilinoaniline, p-Semidine
InChI formel InChI=1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
LEDER Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 4-N-fenylbensen-1,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 184.24
Formel vikt 184.1