Learn More
N-fenyl-p-fenylendiamin (p-anilinoanilin), TRC
Product Code. 30334436
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
30334436 5 g
1 options
Product Code. 30334436 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA6633905G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Phenyl-1,4-phenylenediamine
CAS 101-54-2
Molekylformel C12 H12 N2
Kvantitet 5 g
Synonym 1,4-Benzenediamine, N-phenyl- (9CI), Variamine Blue RT (6CI), p-Phenylenediamine, N-phenyl- (8CI), N1-Phenyl-1,4-benzenediamine, (4-(Phenylamino)phenyl)amine, 4-(N-Phenylamino)aniline, 4-(Phenylamino)aniline, 4-Amino-N-phenylaniline, 4-Aminodiphenylamine, 4-Anilinoaniline, 4-Anilinophenylamine, 4ADPA, Azoic Diazo Component 22, C.I. 76085, C.I. Developer 15, C.I. Oxidation Base 2, Diphenyl Black, Luxan Black R, N,4'-Bianiline, N-(4-Aminophenyl)aniline, N-Phenyl-1,4-benzenediamine, N-Phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-p-aminoaniline, N-Phenyl-p-phenylenediamine, NSC 3401, NSC 37074, Peltol BR, Peltol BR II, S 789, Semidin, Semidine, p-(Phenylamino)aniline, p-Aminodiphenylamine, p-Anilinoaniline, p-Semidine
InChI formel InChI=1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
LEDER Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
IUPAC-namn 4-N-fenylbensen-1,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 184.24
Formel vikt 184.1