Läs mer
N-fenylacetamid (acetanilid), LoGiCal
Produktkod. 30459273
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459273 10 mg
1 options
Produktkod. 30459273 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0042.10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylacetamide
CAS 103-84-4
Analyt- eller komponentnamn N-Phenylacetamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin, Acetaminophen USP Related Compound D, Acetaminophen USP RC D, Acetaminophen Related Compound D, Paracetamol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-namn N-fenylacetamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 135.16
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 135,0684 g/mol