Läs mer
N-fenylacetamid (acetanilid), Mikromol™
Produktkod. 17921236
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17921236 100 mg
17973606 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17921236 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0042.10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-fenylacetamid (acetanilid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylacetamide
CAS 103-84-4
Analyt- eller komponentnamn N-Phenylacetamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H9 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin, Acetaminophen USP Related Compound D, Acetaminophen USP RC D, Acetaminophen Related Compound D, Paracetamol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
LEDER CC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-namn N-fenylacetamid
Molekylvikt (g/mol) 135.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 135.0684 g/mol