Läs mer
N-fenylacetamid (acetanilid), Mikromol™
Beskrivning
N-fenylacetamid (acetanilid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenylacetamide |
| CAS | 103-84-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Phenylacetamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H9 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin, Acetaminophen USP Related Compound D, Acetaminophen USP RC D, Acetaminophen Related Compound D, Paracetamol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-fenylacetamid |
| Visa mer |