missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Phenylacetyl-L-glutamine (Phenylacetylglutamine), Mikromol™
Beskrivning
N-Phenylacetyl-L-glutamine (Phenylacetylglutamine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylacetyl L-Glutamine |
| CAS | 28047-15-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenylacetyl L-Glutamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H16 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N2-(2-Phenylacetyl)-L-glutamine, N-Phenylacetylglutamine, N2-(Phenylacetyl)-L-glutamine, NSC 203800, Phenylacetyl-L-glutamine, Phenylacetylglutamine, N-Phenylacetyl-L-glutamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O4/c14-11(16)7-6-10(13(18)19)15-12(17)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,17)(H,18,19)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | NC(=O)CC[C@H](NC(=O)Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-5-amino-5-oxo-2-[(2-phenylacetyl)amino]pentanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?