missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Phenylacetylglycine, TRC

Produktkod. 30132639
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132639 100 mg
30137445 500 mg
30009780 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132639 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP306550100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 500-98-1
Molekylformel C10 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 193.2
Synonym Glycine, N-(2-phenylacetyl)-, Glycine, N-(phenylacetyl)- (8CI,9CI), Phenaceturic acid (6CI), N-(2-Phenylacetyl)glycine, (2-Phenylacetyl)glycine, 2-(2-Phenylacetamido)acetic acid, 2-[(2-Phenylacetyl)amino]acetic acid, N-(Phenylacetyl)glycine, N-Phenacetylglycine, NSC 408424, NSC 92778, Phenacetylglycine, Phenylacetylglycine
IUPAC-namn 2-[(2-phenylacetyl)amino]acetic acid
LEDER OC(=O)CNC(=O)Cc1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Phenylacetylglycine
InChI formel InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(11-7-10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 193.0739
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.