missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Phenylacetylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenylacetylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(11-7-10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 193.0739 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?