Läs mer
N-fenylanthranilsyra, 98 %
Produktkod. 10762391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10762391 10 g Plastflaska 10g
10772391 100 g Plastflaska 100g
10319333 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163000100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91-40-7 | C13H11NR2 | 213,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-40-7
Molekylformel C13H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 213.24
MDL-nummer MFCD00002421
InChI-nyckel ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
IUPAC-namn 2-anilinobensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylanthranilic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 182°C to 187°C
Färg Grå-grön
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel 2-(C6H5NH)C6H4CO2H
Kvantitet 10 g
Beilstein 14, 327
Merck Index 15, 7384
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,slightly soluble in hot benzene and ether
Formel vikt 213.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.